GF47540538
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 6.0 mm diameter, 20 pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
W 606840
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 475-405-38
Durchmesser
6.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)