GF47140062
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 10mm disks, 0.038mm thickness, hard
Synonym(e):
CU020230
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
foil (disks - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 471-400-62
Größe × Dicke
10 mm × 0.038 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)