GF46852746
Gold
wire, 0.75 mm diameter, length 0.5 m, purity 99.95%
Synonym(e):
AU005165
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 468-527-46
Widerstandsfähigkeit
2.05 μΩ-cm, 0°C
Länge
0.5 m
Durchmesser
0.75 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1063 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable