Merck
GF45344998
Polybutylene Terephthalate
(PBT), monofilament, diam. 0.18 mm, L 50 m
Synonym(e):
ES345910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 453-449-98
Länge
50 m
Durchmesser
0.18 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)