GF44264066
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
10m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 045170
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 442-640-66
L × Durchm.
10 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)