Merck
GF43951103
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), rod, diam. 100 mm, L 50 mm
Synonym(e):
ME307980
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 439-511-03
Länge
50 mm
Durchmesser
100 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)