GF43369779
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 150 x 150mm, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE220322
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 433-697-79
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)