Wichtige Dokumente
GF43173930
Gold
rod, 25mm, diameter 3.0mm, as drawn, 99.95%
Synonym(e):
Gold, AU007920
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 431-739-30
Widerstandsfähigkeit
2.05 μΩ-cm, 0°C
L × Durchm.
25 mm × 3.0 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1063 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)