Merck
GF42632883
Germanium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.999%
Synonym(e):
GE006100
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ge
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141716
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.999%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 426-328-83
Widerstandsfähigkeit
53 Ω-cm, 20°C
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
25 mm
bp
2830 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
937 °C (lit.)
Dichte
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ge]
InChI
1S/Ge
InChIKey
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)