GF42489692
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, grade kapton hn
Synonym(e):
IM301200
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 424-896-92
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable