Merck
GF41935585
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
20g lump, 5mm max. lump size
Synonym(e):
NI296100
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 419-355-85
Länge
5 mm
Gewicht
20 g
Max. Stückgröße
5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)