GF41803972
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
50m wire, 0.30mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FE045260
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 418-039-72
L × Durchm.
50 m × 0.30 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)