Merck
GF40868567
Nickel
foil, thickness 0.8 mm, size 100 × 100 mm, purity 99%
Synonym(e):
NI000589
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141729
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 408-685-67
Widerstandsfähigkeit
6.97 μΩ-cm, 20°C
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.8 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1453 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChIKey
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)