Wichtige Dokumente
GF39498878
Zinn
lump, 4 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.995%
Synonym(e):
SN006102
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.995%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 394-988-78
Widerstandsfähigkeit
11 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
4 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
231.9 °C (lit.)
Dichte
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChIKey
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)