GF38854187
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, epoxy insulation
Synonym(e):
NI055850
Beschreibung
epoxy insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 388-541-87
Länge
5 m
Leitungsdurchm.
0.025 mm
Isolierungsstärke
0.004 mm