Merck
GF38210565
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), rod, diam. 150 mm, L 100 mm
Synonym(e):
AM307990
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 382-105-65
Länge
100 mm
Durchmesser
150 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)