Merck
GF37358208
Hexafluoropropylenevinylidenefluoride Copolymer
(FKM ), sheet, thickness 1.5 mm, size 300 × 300 mm, tolerance 0.2
Synonym(e):
FV313150
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 373-582-08
Größe
300 × 300 mm
Dicke
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)