GF36403400
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.4 mm, L 50 m
Synonym(e):
ES305940
Empfohlene Produkte
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 364-034-00
Länge
50 m
Durchmesser
0.4 mm