GF35479547
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), granule, 3 mm nominal granule size, weight 50 g
Synonym(e):
AM326310
Empfohlene Produkte
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 354-795-47
Gewicht
50 g
Nominale Korngröße
3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable