Merck
GF35136143
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0009 mm, L 5 m, coil width 315 mm
Synonym(e):
ES301009
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 351-361-43
Länge
5 m
Spiralbreite
315 mm
Dicke
0.0009 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)