Merck
GF34944532
Polypropylene
(PP), sphere, diam. 3.18 mm, weight 50 pcs, tolerance ±0.05mm
Synonym(e):
PP306820
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 349-445-32
Durchmesser
3.18 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)