Merck
GF34904909
Aluminum-manganese alloy, Al98Mn2
20g lump, 10mm max. lump size
Synonym(e):
AJ186100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 349-049-09
Gewicht
20 g
Max. Stückgröße
10 mm