Merck
GF33245131
Aluminium
wire, 0.2 mm diameter, length 10 m, high purity 99.999%
Synonym(e):
AL005148
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Al
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
26.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141702
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.999%
Form
wire
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 332-451-31
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Länge
10 m
Durchmesser
0.2 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable