Merck
GF32610327
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 25 x 25mm, 0.005mm thickness, light tight (lt)
Synonym(e):
CU060200
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (light tight (lt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 326-103-27
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.005 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)