Merck
GF32288463
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, light tight (lt)
Synonym(e):
NI030250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil (light tight (lt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 322-884-63
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)