GF30645165
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 2m coil, 0.075mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE210260
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 306-451-65
Größe × Dicke
2 m × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)