GF30632071
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.025 mm diameter, length 25 m, temper annealed
Synonym(e):
W 055150
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 306-320-71
Länge
25 m
Durchmesser
0.025 mm