GF30574919
Gold/Nickel
wire, Au 82%/Ni 18%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Synonym(e):
AU055170
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 305-749-19
Länge
0.1 m
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)