GF29919493
Aluminum/Magnesium
foil, Al 97%/Mg 3%, thickness 0.01 mm, length 0.5 m, coil width 220 mm
Synonym(e):
AL010210
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 299-194-93
Länge
0.5 m
Spiralbreite
220 mm
Dicke
0.01 mm