Merck
GF29632192
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 0.5m coil, 0.025mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE040210
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 296-321-92
Größe × Dicke
0.5 m × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)