GF28721730
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 10mm disks, 0.15mm thickness, hard
Synonym(e):
FE220290
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil (disks - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 287-217-30
Größe × Dicke
10 mm × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)