Merck
GF28718051
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
Synonym(e):
B 607920
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 287-180-51
Länge
25 mm
Durchmesser
12.7 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)