Merck
GF26180030
Aktivkohle
lump, 1.5 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.8%
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.8%
Form
lumps
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 261-800-30
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
1.5 mm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)