Merck
GF25287071
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness, hard
Synonym(e):
CU050260
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (temper hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 252-870-71
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)