GF23808933
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 4mm disks, 0.38mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF210340
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 238-089-33
Größe × Dicke
4 mm × 0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)