Merck
GF23606221
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 15mm disks, 0.125mm thickness, hard
Synonym(e):
CU050250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (disks - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 236-062-21
Größe × Dicke
15 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)