Merck
GF21533240
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.9 mm, L 100 m
Synonym(e):
ES305990
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 215-332-40
Länge
100 m
Durchmesser
0.9 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)