Merck
GF20780603
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), film, thickness 0.76 mm, L 1 m, coil width 63.5 mm
Synonym(e):
AR311450
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 207-806-03
Länge
1 m
Spiralbreite
63.5 mm
Dicke
0.76 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)