Merck
GF20735153
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
Synonym(e):
FE020277
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 207-351-53
Länge
0.5 m
Spiralbreite
50 mm
Dicke
0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)