GF20702641
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 1m coil, 0.025mm thickness, half hard
Synonym(e):
FE210247
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil (coil - half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 207-026-41
Größe × Dicke
1 m × 0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)