GF20219318
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 25 x 25mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonym(e):
FE240260
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 202-193-18
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)