Merck
GF20145305
Polyetherketone
(PEK), film, thickness 0.04 mm, size 100 × 100 mm
Synonym(e):
EK351040
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 201-453-05
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.04 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)