GF17949628
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 20m length, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
NI095815
About This Item
Beschreibung
polyimide insulation
thermocouple wire
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 179-496-28
Isolierungsstärke
0.004 mm
Draht L × Durchm.
20 m × 0.025 mm , conductor diameter
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)