Merck
GF17206477
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 25 x 25mm, 0.75mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU070525
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
foil (temper half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 172-064-77
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.75 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)