Wichtige Dokumente
GF16232295
Lanthan
foil, 35x47mm, thickness 0.5mm, as rolled, 99%
Synonym(e):
Lanthan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 162-322-95
Widerstandsfähigkeit
54 μΩ-cm
Größe × Dicke
35 x 47 mm × 0.5 mm
bp
3464 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
920 °C (lit.)
Dichte
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[La]
InChI
1S/La
InChIKey
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)