Merck
GF16032327
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 25 x 25mm, 0.03mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonym(e):
FF210240
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 160-323-27
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.03 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)