GF15572639
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.38 mm, size 89 × 89 mm, temper annealed
Synonym(e):
CU070475
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 155-726-39
Größe
89 × 89 mm
Dicke
0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)