Merck
GF14196067
Nickel
powder, mean particle size (fsss) 3-7 micron, weight 200 g, purity 99.8%
Synonym(e):
NI006021
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141729
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.8%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 141-960-67
Widerstandsfähigkeit
6.97 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
200 g
Mittlere Partikelgröße
3-7 μm (FSSR)
bp
2732 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1453 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChIKey
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract,Skin
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2