Merck
GF14027521
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.5 mm diameter, length 5 m, temper annealed
Synonym(e):
W 145450
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Assay
≥99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 140-275-21
Länge
5 m
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)