GF13675990
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 1.0 mm, size 23 × 120 mm, temper annealed
Synonym(e):
TI010501
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 136-759-90
Größe
23 × 120 mm
Dicke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)